Ácido 5-cloroantranilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 24.8 EUR
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
Ácido 5-cloroantranilico 98%
Ácido 5-cloroantranilico
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. de fusión: 208…213 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007838
Núm. CAS: 635-21-2
EINECS: 211-230-8