3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26823-25G OR26823-5G OR26823-1G OR26823-10G OR26823-50G
APOSOR26823-25GEA 132 EUR
APOSOR26823-25G APOSOR26823-5G APOSOR26823-1G APOSOR26823-10G APOSOR26823-50G
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Formula: C₇H₃NO₃
Pto. Ebullición: 112 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010680
Núm. CAS: 4664-08-8