3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR26825-100G OR26825-25G OR26825-5G
APOSOR26825-100GEA 0 EUR
APOSOR26825-100G APOSOR26825-25G APOSOR26825-5G
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₈H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 94…95 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001333
Núm. CAS: 5231-87-8