3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR26829-1G OR26829-5G OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA 21.9 EUR
APOSOR26829-1G APOSOR26829-5G APOSOR26829-10G
3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₆H₆O₄
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00101316
Núm. CAS: 5222-73-1