Cloruro de 2-bromobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G OR26841-5G OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA 50.9 EUR
APOSOR26841-25G APOSOR26841-5G APOSOR26841-100G
Cloruro de 2-bromobenzoilo
Cloruro de 2-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 44477 °C
Densidad: 1,679 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000655
Núm. CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8,II