2-Bromobenzoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26844-25G OR26844-5G OR26844-100G
APOSOR26844-25GEA 0 EUR
APOSOR26844-25G APOSOR26844-5G APOSOR26844-100G
2-Bromobenzoato de etilo
2-Bromobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 255 °C
Densidad: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015443
Núm. CAS: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3