2,6-Dibromo-4-cloroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 89.9 EUR
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-cloroanilina 97%
2,6-Dibromo-4-cloroanilina
Formula: C₆H₄Br₂ClN
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051750
Núm. CAS: 874-17-9