3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR26857-25G
OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA
0
EUR
APOSOR26857-25G
APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₉H₉NO Pto. de fusión: 123…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221716 Núm. CAS: 4198-90-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |