3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 145 EUR
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
3,4-Dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Pto. Ebullición: 155…158 °C
Densidad: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037150
Núm. CAS: 2892-62-8