Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR26859-1G
OR26859-25G
OR26859-5G
APOSOR26859-1GEA
62.5
EUR
APOSOR26859-1G
APOSOR26859-25G
APOSOR26859-5G
Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo 97%
Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula:
C₇H₆BrClO₂S Pto. Ebullición: 164 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00219927 Núm. CAS: 139937-37-4 UN: 3261 ADR: 8,III |