2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Coumaranacetic Acid, 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid
OR2687-1G
OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2687-1G
APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178.19 g/mol Pto. de fusión: 102…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01941301 Núm. CAS: 69999-16-2 |