2-(4-Clorofenil)indol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Clorofenil)-1H-indol
OR26909-1G OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA 34.8 EUR
APOSOR26909-1G APOSOR26909-5G
2-(4-Clorofenil)indol
2-(4-Clorofenil)indol
Formula: C₁₄H₁₀ClN
MW: 227.69 g/mol
Pto. de fusión: 205…207 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047159
Núm. CAS: 1211-35-4