4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2695-1G OR2695-5G OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA 168 EUR
APOSOR2695-1G APOSOR2695-5G APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₃
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05257026
Núm. CAS: 5367-65-7