4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-Bromophenyl)-2-chloroacetamide, N1-(4-bromophenyl)-2-chloroacetamide
OR26967-10G OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA 186 EUR
APOSOR26967-10G APOSOR26967-5G
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Formula: C₈H₇BrClNO
MW: 248,5043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018903
Núm. CAS: 2564-02-5