4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR27022-1G
OR27022-5G
APOSOR27022-1GEA
0
EUR
APOSOR27022-1G
APOSOR27022-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline
Formula:
C₁₂H₁₉N Pto. Ebullición: 96 °C/1mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052181 Núm. CAS: 42014-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |