4-Cloro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 78.3 EUR
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Cloro-o-fenilendiamina 97%
4-Cloro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011691
Núm. CAS: 95-83-0