2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichloropyridine-4-carbonyl chloride
OR27043-10G OR27043-5G OR27043-1G
APOSOR27043-10GEA 484 EUR
APOSOR27043-10G APOSOR27043-5G APOSOR27043-1G
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃NO
MW: 210,45 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 1,537 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052639
Núm. CAS: 42521-08-4
UN: 3265
ADR: 8,III