Ethyl acetopyruvate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27077-25G OR27077-5G
APOSOR27077-25GEA 71.2 EUR
APOSOR27077-25G APOSOR27077-5G
Ethyl acetopyruvate 97%
Ethyl acetopyruvate
Formula: C₇H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 101…103 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 16…18 °C
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009124
Núm. CAS: 615-79-2