2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR27085-1G OR27085-10G
APOSOR27085-1GEA 154 EUR
APOSOR27085-1G APOSOR27085-10G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067869
Núm. CAS: 140413-44-1