2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27090-100G OR27090-5G OR27090-25G
APOSOR27090-100GEA 114 EUR
APOSOR27090-100G APOSOR27090-5G APOSOR27090-25G
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formula: C₈H₆Cl₂N₂
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052631
Núm. CAS: 91591-63-8