Methyl-5-methylsalicylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
OR27143-25G
APOSOR27143-25GEA 226 EUR
APOSOR27143-25G
Methyl-5-methylsalicylate 98%
Methyl-5-methylsalicylate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1700 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C
Densidad: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016485
Núm. CAS: 22717-57-3