4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR27145-1G OR27145-5G
APOSOR27145-1GEA 132 EUR
APOSOR27145-1G APOSOR27145-5G
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Formula: C₆H₄BrCl₂N
Pto. Ebullición: 118 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052637
Núm. CAS: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR