Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate
OR27154-25G
APOSOR27154-25GEA 21.9 EUR
APOSOR27154-25G
Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Methyl-5-chlorosalicylate
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,60 g/mol
Pto. de fusión: 44…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016461
Núm. CAS: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5