Ácido salicilohidroxamico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
OR27156-100G OR27156-25G
APOSOR27156-100GEA 136 EUR
APOSOR27156-100G APOSOR27156-25G
Ácido salicilohidroxamico
Ácido salicilohidroxamico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002110
Núm. CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3