4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR27157-1G OR27157-250MG OR27157-500MG OR27157-2.5G OR27157-5G
APOSOR27157-1GEA 328 EUR
APOSOR27157-1G APOSOR27157-250MG APOSOR27157-500MG APOSOR27157-2.5G APOSOR27157-5G
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Pto. de fusión: 195…199 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00178744
Núm. CAS: 61799-78-8