6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27159-1G OR27159-5G OR27159-10G
APOSOR27159-1GEA 121 EUR
APOSOR27159-1G APOSOR27159-5G APOSOR27159-10G
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Formula: C₇H₄ClNO₂
Pto. de fusión: 215…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00125033
Núm. CAS: 61977-29-5