Pivalamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27177-1G OR27177-25G
APOSOR27177-1GEA 0 EUR
APOSOR27177-1G APOSOR27177-25G
Pivalamidine hydrochloride
Pivalamidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051988
Núm. CAS: 18202-73-8
EINECS: 242-091-1