4-terc-Butil-o-fenilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR27181-1G
OR27181-250MG
OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA
29
EUR
APOSOR27181-1G
APOSOR27181-250MG
APOSOR27181-5G
4-terc-Butil-o-fenilendiamina
4-terc-Butil-o-fenilendiamina
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052695 Núm. CAS: 68176-57-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |