Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR27201-25G
OR27201-5G
OR27201-100G
APOSOR27201-25GEA
0
EUR
APOSOR27201-25G
APOSOR27201-5G
APOSOR27201-100G
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Formula:
C₄H₈N₂ Pto. de fusión: 122…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053010 Núm. CAS: 57297-29-7 |