Ácido 3-chloro-2-tenoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 31.9 EUR
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
Ácido 3-chloro-2-tenoico 98%
Ácido 3-chloro-2-tenoico
Formula: C₅H₃ClO₂S
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043888
Núm. CAS: 59337-89-2