Benzamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
OR27223-5G OR27223-1G OR27223-10G
APOSOR27223-5GEA 24.8 EUR
APOSOR27223-5G APOSOR27223-1G APOSOR27223-10G
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031485
Núm. CAS: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III