5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 115 EUR
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Pto. Ebullición: 142…144 °C/0,8mmHg
Pto. de fusión: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00512786
Núm. CAS: 1822-94-2