5-Metiltio-1H-1,2,4-triazol-3-ilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole
OR27257-1G OR27257-5G OR27257-10G
APOSOR27257-1GEA 26.1 EUR
APOSOR27257-1G APOSOR27257-5G APOSOR27257-10G
5-Metiltio-1H-1,2,4-triazol-3-ilamina
5-Metiltio-1H-1,2,4-triazol-3-ilamina
Formula: C₃H₆N₄S
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005232
Núm. CAS: 45534-08-5