2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27276-1G OR27276-5G OR27276-25G
APOSOR27276-1GEA 0 EUR
APOSOR27276-1G APOSOR27276-5G APOSOR27276-25G
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Formula: C₄H₁₁ClN₂
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173787
Núm. CAS: 22007-68-7