4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 174 EUR
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀O₃S
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00444612
Núm. CAS: 66-39-7