4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27321-1G OR27321-250MG
APOSOR27321-1GEA 382 EUR
APOSOR27321-1G APOSOR27321-250MG
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Formula: C₈H₉N₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052758
Núm. CAS: 175204-69-0