2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR27333-1G OR27333-250MG OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA 0 EUR
APOSOR27333-1G APOSOR27333-250MG APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00714902
Núm. CAS: 24068-15-3