2,5-Diiodotiofeno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 0 EUR
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Diiodotiofeno 99%
2,5-Diiodotiofeno
Formula: C₄H₂I₂S
MW: 335,93 g/mol
Pto. Ebullición: 139…140 °C
Pto. de fusión: 41…42 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014525
Núm. CAS: 625-88-7
EINECS: 210-915-9