2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR27359-1G
APOSOR27359-1GEA 62.5 EUR
APOSOR27359-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, grado técnico
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. Ebullición: 127…128 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052978
Núm. CAS: 50800-92-5
UN: 3259
ADR: 8,III