Ácido 2-cloro-6-metoxiisonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27363-1G OR27363-5G OR27363-10G
APOSOR27363-1GEA 31.9 EUR
APOSOR27363-1G APOSOR27363-5G APOSOR27363-10G
Ácido 2-cloro-6-metoxiisonicotinico
Ácido 2-cloro-6-metoxiisonicotinico
Formula: C₇H₆ClNO₃
Pto. Ebullición: 192…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173928
Núm. CAS: 15855-06-8