6-Methoxynicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
OR2738-25G
APOSOR2738-25GEA 198 EUR
APOSOR2738-25G
6-Methoxynicotinonitrile 97%
6-Methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Pto. de fusión: 93…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084981
Núm. CAS: 15871-85-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III