Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydrothiopyran-4-one
OR27391-100G OR27391-25G OR27391-5G
APOSOR27391-100GEA 122 EUR
APOSOR27391-100G APOSOR27391-25G APOSOR27391-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formula: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006660
Núm. CAS: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7