4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27395-1G OR27395-250MG
APOSOR27395-1GEA 145 EUR
APOSOR27395-1G APOSOR27395-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,99 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831607
Núm. CAS: 287917-97-9