5,6-Dichloronicotinoyl chloride

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR27397-100MG OR27397-1G
APOSOR27397-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR27397-100MG APOSOR27397-1G
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃NO
Pto. de fusión: 48…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052837
Núm. CAS: 54127-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR