6-Cloronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-chloronicotinate
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 21.9 EUR
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
6-Cloronicotinato de metilo 98%
6-Cloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. de fusión: 83…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023420
Núm. CAS: 73781-91-6