6-Chloronicotinoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27408-100G OR27408-25G
APOSOR27408-100GEA 0 EUR
APOSOR27408-100G APOSOR27408-25G
6-Chloronicotinoyl chloride
6-Chloronicotinoyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Pto. Ebullición: 84…85 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051775
Núm. CAS: 58757-38-3
UN: 3261
ADR: 8,II