4-Amino-2,6-dicloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dicloro-4-piridilamina, 2,6-Dicloropiridin-4-amina
OR27412-25G OR27412-5G OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA 91.5 EUR
APOSOR27412-25G APOSOR27412-5G APOSOR27412-100G
4-Amino-2,6-dicloropiridina 98%
4-Amino-2,6-dicloropiridina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052832
Núm. CAS: 2587-02-2