5-Bromonicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromonicotinate
OR27415-100G OR27415-25G OR27415-5G
APOSOR27415-100GEA 55.1 EUR
APOSOR27415-100G APOSOR27415-25G APOSOR27415-5G
5-Bromonicotinato de metilo
5-Bromonicotinato de metilo
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173668
Núm. CAS: 29681-44-5