Ácido 4-hidroxinicotínico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27431-1G OR27431-5G OR27431-10G
APOSOR27431-1GEA 23.2 EUR
APOSOR27431-1G APOSOR27431-5G APOSOR27431-10G
Ácido 4-hidroxinicotínico 97%
Ácido 4-hidroxinicotínico
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 256…259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040286
Núm. CAS: 609-70-1
EINECS: 210-197-7