3,6-Dibromopyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2744-25G OR2744-5G OR2744-100G
APOSOR2744-25GEA 68.3 EUR
APOSOR2744-25G APOSOR2744-5G APOSOR2744-100G
3,6-Dibromopyridazine
3,6-Dibromopyridazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Pto. de fusión: 117…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233947
Núm. CAS: 17973-86-3